Säulen nach Vigreux mit Vakuum-Mantel
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
05136304 05136504 05136201 05136303
LENZ05136304EA 212 EUR InStock
LENZ05136304 LENZ05136504 LENZ05136201 LENZ05136303
Säulen nach Vigreux mit Vakuum-Mantel
Destillationsbauteile Destillationskolonnen
DURAN®, borosilicate glass.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With NS socket, NS cone and with fixed vaccum jacket.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge