Dimroth-Kühler mit Normschliffen
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
05240211 05240314 05240414 05240311 05240212 05240312 05240313 05240316 05240416
201-1671EA 107 EUR InStock
201-1671 201-1672 201-1673 LENZ05240311 LENZ05240212 LENZ05240312 LENZ05240313 LENZ05240316 LENZ05240416
Dimroth-Kühler mit Normschliffen
Kühler
DURAN® Borosilikatglas 3.3, klar
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Zur Kondensation von Dämpfen. Wasseranschluss über Kunststoffoliven mit 8 mm Außen-Ø und GL 14-Verschraubung.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge