Reaktionsgefäß, runder Boden, mit Planflansch
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
06005273 06005288 06005294 06005494 06005149 06005158 06005170 06005270 06005279 06005285 06005485 06005488 06005585 06005588 06005594
201-0121EA 234 EUR InStock
201-0121 201-0124 201-0125 LENZ06005494 LENZ06005149 LENZ06005158 LENZ06005170 LENZ06005270 201-0122 201-0123 LENZ06005485 LENZ06005488 LENZ06005585 LENZ06005588 LENZ06005594
Reaktionsgefäß, runder Boden, mit Planflansch
Reaktionsgefäße Reaktionsgefäße, Kolbenform
Rundkolben, DURAN®, Borosilikatglas, mit Planschliff und Nut für Vakuumanwendungen.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Maximaler Betriebsdruck bei 250 °C: 1,0 bar für 2000/4000/6000 ml und 0,5 bar für 10 000/20 000 ml.
Achtung! Bitte beachten: Hinweis: Bei einer maximalen Betriebstemperatur von 250 °C und bei zulässigem Betriebsdruck darf der Temperaturunterschied in der Glaswand des Planflansch-Reaktionsgefäßes nicht mehr als 30 °C betragen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge