Reaktionsgefäße, zylindrisch, mit Planflansch und Temperiermantel
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
06011258 06011270 06011273 06011137 06011149 06011158 06011249 06011276 06011279 06011473 06011476 06011479 06011482 06011485 06011488
LENZ06011258EA 591 EUR InStock
LENZ06011258 LENZ06011270 201-0018 LENZ06011137 LENZ06011149 LENZ06011158 LENZ06011249 LENZ06011276 LENZ06011279 LENZ06011473 LENZ06011476 LENZ06011479 LENZ06011482 LENZ06011485 LENZ06011488
Reaktionsgefäße, zylindrisch, mit Planflansch und Temperiermantel
Reaktionsgefäße Reaktionsgefäße, zylindrisch
DURAN®, Borosilikatglas, klar, mit flachem Boden.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
With easily readable graduation and flat laboratory flange (LF) with groove. With two branches KF 15.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge