Stirrers with lateral blade and GL thread
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
06307061 06307063
LENZ06307061EA 158 EUR InStock
LENZ06307061 LENZ06307063
Stirrers with lateral blade and GL thread
Rührer Rührwerkzeuge
Stirrers made of precision calibrated glass tube, length of the ground and polished bearing surface and 160 mm, blade and security screw.
PTFE, shaft made of DURAN® tubing.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..