Becher, niedrige Form
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
07001010 07001022 07001028 07001037 07001043 07001049 07001055 07001061 07001067 07001070 07001073 07001076 07001082 07001088
LENZ07001010EA 101 EUR InStock
LENZ07001010 LENZ07001022 LENZ07001028 LENZ07001037 LENZ07001043 LENZ07001049 LENZ07001055 LENZ07001061 LENZ07001067 LENZ07001070 LENZ07001073 LENZ07001076 LENZ07001082 LENZ07001088
Becher, niedrige Form
Becher
DURAN® Borosilikatglas, mit Ausguss.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung sorgt für relativ hohen Widerstand gegen Temperaturwechsel
Graduiert für ungefähres Ablesen der Inhalte, mit Beschriftungsfeld (außer 5 ml Becherglas, nicht graduiert)
Zertifizierungen: DIN 12331 und ISO 3819
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge