[EN]FREEZER UPRIGHT W.NO FROST 277L 1 * 1 ST
Lieferant: LIEBHERR
Freezers, Laboratory and general purpose, Freestanding freezer with NoFrost, −15...−28 °C, Capacity: 277 L, Steel, Air circulation: Ventilated, Shelves/drawers: 7, Defrost: Automatic, Display: Touch, Door lock: Adjustable on appliance, W×D×H ext.: 597×675×1855 mm
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
[EN]FREEZER UPRIGHT W.NO FROST 277L 1 * 1 ST LIEBFNE5207 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: FNE5207
Lokale Artikelnummer:: LIEBFNE5207
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder