Invertebrates prepared slides
Lieferant: LIEDER JOHANNES
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
2101E 2102C 2103D 2105E 2107C 2108C 2109D 2116E 2117E 2124D
LIED2101EEA 10.2 EUR InStock
LIED2101E LIED2102C LIED2103D LIED2105E LIED2107C LIED2108C LIED2109D LIED2116E LIED2117E LIED2124D
Invertebrates prepared slides
Objektträger Dauerpräparate
This set of invertebrates includes representative specimen of protozoa, sponges, coelenterata, worms, arthropoda, insects, molluscs, echinoderms and Acraniata.
Lieferumfang: Supplied with accompanying brochure.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..