Atlas Bltenlose Pflanzen (Anatomie der Kryptogamen) - Neugestaltete und in allen Teilen erweiterte Neuausgabe (ehemals Nr. 172305). Inhalt: 32 Overhead-Transparente im Format 22 x 28 cm, mit 194 Bildern von farbigen Mikro- und Makroaufnahmen, Pflan 1 * 1 ST
Lieferant: LIEDER JOHANNES
Atlas Bltenlose Pflanzen (Anatomie der Kryptogamen) - Neugestaltete und in allen Teilen erweiterte Neuausgabe (ehemals Nr. 172305). Inhalt: 32 Overhead-Transparente im Format 22 x 28 cm, mit 194 Bildern von farbigen Mikro- und Makroaufnahmen, Pflan 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Atlas Blütenlose Pflanzen (Anatomie der Kryptogamen) - Neugestaltete und in allen Teilen erweiterte Neuausgabe (ehemals Nr. 172305). Inhalt: 32 Overhead-Transparente im Format 22 x 28 cm, mit 194 Bildern von farbigen Mikro- und Makroaufnahmen, Pflan 1 * 1 ST LIED72305 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 72305
Lokale Artikelnummer:: LIED72305
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder