nach Mustergefen, Sonderkonstruktion mit festem Heizblock, Arbeitstemperatur: RT bis 130C, 6 Bohrungen 1 * 1 ST
Lieferant: LIEBISCH GEBR
nach Mustergefen, Sonderkonstruktion mit festem Heizblock, Arbeitstemperatur: RT bis 130C, 6 Bohrungen 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
nach Mustergefäßen, Sonderkonstruktion mit festem Heizblock, Arbeitstemperatur: RT bis 130°C, 6 Bohrungen 1 * 1 ST LIES3L3NAAGJFAEA 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 3L3NAAGJFAEA
Lokale Artikelnummer:: LIES3L3NAAGJFAEA
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder