Biological indicators, stainless steel coupons, OXI CONTROL
Lieferant: LIOFILCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
91082 91097 91047 91048 91079 91080 91081 91083 91085 91086 91088 91089 91091 91092 91096 91098 91180 91182
91082.EA 357 EUR InStock
91082. LIOF91097 LIOF91047 LIOF91048 LIOF91079 LIOF91080 LIOF91081 LIOF91083 LIOF91085 LIOF91086 LIOF91088 LIOF91089 LIOF91091 LIOF91092 LIOF91096 LIOF91098 LIOF91180 LIOF91182
Biological indicators, stainless steel coupons, OXI CONTROL
Sterilisationsindikatoren
Biological indicators for validating the sterilisation using VHP in isolators.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..