Test kits, sodium hypochlorite, CHECKIT®
Lieferant: TINTOMETER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
147490
LOVI147490EA 85.2 EUR InStock
LOVI147490
Test kits, sodium hypochlorite, CHECKIT®
Umwelt-Prüfkits
CHECKIT® Comparator is a compact and handy colorimetric unit which is suitable for both mobile and static analysis work.
  • Easy operation and exact reagent dosing
  • Tablet reagents have minimum guaranteed shelf life of 5/10 years
The operating instructions provide a step-by-step explanation of conducting the water test to achieve reliable and accurate measurements in the minimum of time.
Lieferumfang: Test kit includes CHECKIT® discs, cells, stirring rod and AQUALYTIC® tablet reagents (for 30 tests) for the desired test supplied in a sturdy plastic case.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..