Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Thermostatisch geregelte Schränke, TC-Serie

Lieferant: Lovibond Tintometer

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

2438200-V 2438210-V 2438270-V 2438250-V 2438260-V
132-0954EA 2098.3 EUR InStock
132-0954 132-0955 LOVI2438270-V LOVI2438250-V LOVI2438260-V
Thermostatisch geregelte Schränke, TC-Serie
Brutschränke BSB-Brutschränke
Die Thermostatschränke der TC-Serie dienen der stufenlosen Temperaturregelung im Bereich von 2 bis 40 °C. Damit eignen sie sich ideal für die unterschiedlichsten Anwendungen in Industrie- und Forschungslaboren. Sie eignen sich besonders für die temperaturgeführte Lagerung von Proben oder die BSB-Bestimmung in der Abwasseranalytik. Geräte wie Magnetrührer, die eine Stromversorgung benötigen, können an Steckdosen angeschlossen werden, die im Innenraum des Schranks eingearbeitet sind. Ein verbessertes, robustes, isoliertes Gehäuse und hocheffiziente Komponenten sorgen für maximale Energieeffizienz.

  • Temperaturbereich 2 bis 40 °C, stufenlos einstellbar in Schritten zu 0,1-°C
  • Modelle mit Glastür: Isolierglastür in einem ABS-Rahmen. Deckenbeleuchtung, separat schaltbar
  • Modelle TC 135 S und TC 140 G sind für Unterbauanwendungen geeignet
  • Spritzwassergeschützte Tastatur, 2 Tasten mit taktiler Rückmeldung
  • Integrierte leistungsstarke Kühlung und Heizung, Kühlmittel für TC 7XX-Serie: R600a

Es sind vier Modelle mit Standardtüren, gekennzeichnet mit S, von 135 bis 445 Liter Nutzinhalt und zwei Modelle mit Glastüren, gekennzeichnet mit G, mit 140 und 255 Liter Nutzinhalt erhältlich.

Zertifizierungen: Das integrierte Temperiergerät erfüllt die Anforderungen der EMV-Richtlinie, herausgegeben als IEC 61326: „Elektrische Geräte zum Messen, Überwachen und zur Verwendung in Laboratorien“.

Achtung! Bitte beachten: * Maße sind mit Arbeitsplatte angegeben (Maße ohne Arbeitsplatte: 600×600×819 mm)

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge