Test kit, Phenol red photometer tablet, Messbereich: —, Für Gerät: MD100, MD200, MD600, MD610, Spectrodirect, MultiDirect, PM 600 and PM 620
Lieferant: TINTOMETER
Test kit, Phenol red photometer tablet, Messbereich: —, Für Gerät: MD100, MD200, MD600, MD610, Spectrodirect, MultiDirect, PM 600 and PM 620
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
PHENOLROT PHOTOMETER TABLETTEN 1 * 100 Tablet LOVI511770BT 1 * 100 Tablet
Hersteller-Artikelnummer:: 511770BT
Lokale Artikelnummer:: LOVI511770BT
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder