Staining jars acc.to Hellendahl
Lieferant: LP ITALIANA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
290417
LPIT290417EA 79.4 EUR InStock
LPIT290417
Staining jars acc.to Hellendahl
Dosen Färbeküvetten
Jar made of TPX.
It hold up to 16 microscopic slides.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge