Kappen, LABOCAP, mit Griff
Lieferant: LUDI
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
184110621 184110622 184110623 184110731 184110732 184110733
391-0094EA 22.5 EUR InStock
391-0094 LUDI184110622 LUDI184110623 391-5930 391-5932 391-5931
Kappen, LABOCAP, mit Griff
Verschlüsse Verschlüsse für Reagenz- und Probenröhrchen
Aluminium.
  • Aus eloxiertem Aluminium mit Edelstahl-Federkern
  • Federklemme gegen die Außenwand des Gefäßes
  • Eloxiert und farbig
  • Autoklavierbar
Mit Griff. Verschluss zum sterilen, jedoch nicht hermetischen Verschließen von Reagenzröhrchen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..