Mag-Bind® RxnPure Plus Set
Lieferant: OMEGA BIOTEK
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M1386-01
M1386-01EA 774 EUR InStock
M1386-01
Mag-Bind® RxnPure Plus Set
Nukleinsäure-Reagenzien Reinigungskits und Reagenzien für Nukleinsäure
Das Mag-Bind® RxnPure Plus Kit ermöglicht die schnelle und zuverlässige Isolierung von DNA aus PCR- und enzymatischen Reaktionen mit hohen Rückgewinnungsraten. Das System kombiniert proprietäre Chemikalien mit den reversiblen Nukleinsäure-Bindungseigenschaften von Magnetbeads, die selektiv PCR-Ampliconen über 100 bp binden und überschüssige Nukleotide, Primer und kleine, nicht gezielte Amplifikationsprodukte wie Primerdimer entfernen.
  • Effiziente Entfernung überschüssiger Primer, Primerdimer, dNTPs und Salze
  • Keine Zentrifugations-/Filtrationsschritte
  • Skalierbar - Kann an die meisten standardmäßigen Liquid-Handling-Roboter angepasst werden
  • Verwendung im 96 Well- oder 384 Well-Format
Dieses Kit ist sowohl für die manuelle und vollautomatische Aufreinigung konzipiert und erfordert, abhängig von Ihrer aktuellen Methode, möglicherweise keine Umprogrammierung von Liquid-Handling-Instrumenten.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..