Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

TRITON™ X-100 (Polyethylenglycol-tert-octylphenylether), Proteomik-Qualität

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M143-1LEA 80.3 EUR InStock
M143-1L M143-4L
TRITON™ X-100 (Polyethylenglycol-tert-octylphenylether), Proteomik-Qualität
TRITON™ X-100 (Polyethylenglycol-tert-octylphenylether)
Nichtionische Detergenz, welches hydrophile Proteine von hydrophonen Transmembranproteinen separiert, ohne die biologische Funktion zu verändern.

  • High purity and protease-free
  • Suitable for most biological applications

These detergents have uncharged hydrophilic groups and are gentle, non-denaturing detergents ideal for studying the conformation and function of proteins, because they keep secondary and tertiary structure intact.


Melting Pt: 6
Flash-Pt: 251
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00132505
CAS-Nummer: 9002-93-1
Merck Index: 13,06793
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Kristallisationspunkt entspricht, wird in °C angegeben
Farbe (APHA) ≤100
Peroxide nicht nachweisbar
pH (5 %, Wasser) bei 25 °C 6,0 - 8,0
Protease nicht nachweisbar

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge