Bradford Protein Assay, Proteomik-Qualität
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M172-1LEA 297 EUR InStock
M172-1L
Bradford Protein Assay, Proteomik-Qualität
Tests Proteintests
Der Bradford Protein Assay ist der bevorzugte colorimetrische Assay zur Bestimmung der Gesamtproteinkonzentration. Die auf einer komplexen Formation zwischen grundlegenden und aromatischen Aminosäureresten mit dem Farbstoff Coomassie® Brilliant-Blau G-250 beruhende Bradford-Methode ist einfacher, schneller und empfindlicher als die Lowry-Methode.
  • Empfindlich, schnell und konsistent
  • Standardprotokoll zum Messen von Konzentrationen von 10 bis 100 μg
  • Microassay-Protokoll zum Messen von Konzentrationen von 1 bis 10 μg
Lieferumfang: Each kit includes Bradford Reagent (1 L) and bovine albumin standard, 0,5 mg/ml (1,5 ml). Bradford Reagent and BSA standard solution are also available separately.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge