Methylblau, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
M5528-25G
M5528-25GEA 195 EUR InStock
M5528-25G
Methylblau, Sigma-Aldrich®
Methylblau
Formel: C₃₇H₂₇N₃Na₂O₉S₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00058509
CAS-Nummer: 28983-56-4
EINECS: 249-352-9
Merck Index: 13,06055
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e0dd93fd8c850acc25ffe6d5612e577a0fc82e06&vid=e0dd93fd8c850acc25ffe6d5612e577a0fc82e06&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge