Reprospher 100 PEI HPLC-Säulen
Lieferant: DR MAISCH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
RS15.PEI.S2530 RS15.PEI.S1503 RS15.PEI.S1520 RS10.PEI.S2546 RS13.PEI.S1546 RS13.PEI.S0330
MAISRS15.PEI.S2530EA 5930 EUR InStock
MAISRS15.PEI.S2530 MAISRS15.PEI.S1503 MAISRS15.PEI.S1520 MAISRS10.PEI.S2546 MAISRS13.PEI.S1546 MAISRS13.PEI.S0330
Reprospher 100 PEI HPLC-Säulen
Chromatographiesäulen
Reprospher-Medien basieren auf 100 Å ultrareiner Kieselsäure und sind vollständig skalierbar von UPLC (1,9 µm Partikel) bis hin zu präparativen und prozesstechnischen Anwendungen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge