Glasmikrofaserfilter ohne Bindemittel, Güte MN 85/90 BF
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
406024 4060037 406015 4060025 4060045 406005 406007 406009 406011 406012 406018 406027
MANA406024EA 352 EUR InStock
MANA406024 MANA4060037 MANA406015 MANA4060025 MANA4060045 MANA406005 MANA406007 MANA406009 MANA406011 MANA406012 MANA406018 MANA406027
Glasmikrofaserfilter ohne Bindemittel, Güte MN 85/90 BF
Filter Glasfaserfilter
Dieses Papier findet häufig Anwendung in Kläranlagen, um zum Beispiel abfiltrierbare Stoffe und suspendierte Feststoffe zu bestimmen.
  • Zur Analyse von Gewichtsunterschieden
  • Bindemittelfrei
  • Zur Analyse suspendierter Feststoffe geeignet
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge