Bindemittelfreie Glasmikrofaserfilter, Güte MN GF-1
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
411009 4110025 4110037 4110045 411005 411007 411011 411012 411015 411018 411024 411027
MANA411009EA 71.6 EUR InStock
MANA411009 MANA4110025 MANA4110037 MANA4110045 MANA411005 MANA411007 MANA411011 MANA411012 MANA411015 MANA411018 MANA411024 MANA411027
Bindemittelfreie Glasmikrofaserfilter, Güte MN GF-1
Filter Glasfaserfilter
MN GF‑1 ist ein bindemittelfreier Glasfaserfilter mit feinem Partikelrückhalt, hoher Flussrate und hoher Beladbarkeit. Er wird häufig für Laborfiltrationen und Luftproben verwendet. Es besteht aus Borosilikat-Glasmikrofaser und ist beständig gegenüber den meisten organischen und anorganischen Lösungsmitteln.
  • Hohe Flussrate
  • Gute Beladbarkeit
  • Bindemittelfrei
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge