N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoracetamid (MTBSTFA) Silylierungsreagenz, zur GC-Derivatisierung
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
701440.101 701440.201
MANA701440.101EA 361 EUR InStock
MANA701440.101 MANA701440.201
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoracetamid (MTBSTFA) Silylierungsreagenz, zur GC-Derivatisierung
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoracetamid (MTBSTFA)
Formel: C₉H₁₈F₃NOSi
Siedepunkt: 168–170 °C (760 mm Hg)
Dichte: 1,121 g/cm³ (d20°/4°)
MDL Number: MFCD00009671
CAS-Nummer: 77377-52-7
UN: 3316
ADR: 9,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge