N 18 Magnetische Schraubkappe. silber. Loch Butyl rot/PTFE grau Hrte: 50Grad shore A Septendicke: 1.5 mm Packung 100 St. 1 * 100 ST
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
N 18 Magnetische Schraubkappe. silber. Loch Butyl rot/PTFE grau Hrte: 50Grad shore A Septendicke: 1.5 mm Packung 100 St. 1 * 100 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
N 18 Magnetische Schraubkappe. silber. Loch Butyl rot/PTFE grau Härte: 50Grad shore A Septendicke: 1.5 mm Packung à 100 St. 1 * 100 ST MANA702137 1 * 100 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 702137
Lokale Artikelnummer:: MANA702137
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder