Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Vial racks

Lieferant: MACHEREY-NAGEL

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

702502 702503 702504
MANA702502EA 15.9 EUR InStock
MANA702502 MANA702503 MANA702504
Vial racks
Gestelle Gestelle für Chromatographie-Ampullen
These chromatography vial racks are used for a safe standing position of the vials on the lab bench.

  • For 1,5 and 4 ml vials or for 10 and 20 ml headspace vials
  • Made from blue, chemically resistant PP
  • Empty vial racks are stackable

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge