HPLC-Säulen, NUCLEODUR® Sphinx RP
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
760800.20 760800.30 760800.40 760800.46 760801.20 760801.30 760801.40 760801.46 760802.20 760802.30 760802.40 760802.46 760803.20 760803.30 760803.40 760803.46 760805.30 760812.46 762373.100 760822.20 760823.20 760822.30 760823.30 760823.40 760822.46 760823.46 760806.40 760824.20 760812.20 760812.30 760812.40 760813.46 760815.46 760821.20 760821.30 760821.40 760805.20 760805.40 760805.46 760806.20 760806.30 760806.46 760807.20 760807.30 760807.40 760807.46 760808.20 760808.30 760808.40 760808.46 760809.20 760809.30 760809.40 760809.46 760821.46 760822.40 760825.20 761920.20 761920.30 761921.20 761921.30 761922.20 761922.30 762372.100 762373.210 762375.100 762375.210 762390.160 762390.80
MANA760800.20EA 540 EUR InStock
MANA760800.20 MANA760800.30 MANA760800.40 MANA760800.46 MANA760801.20 MANA760801.30 MANA760801.40 MANA760801.46 MANA760802.20 MANA760802.30 MANA760802.40 MANA760802.46 MANA760803.20 MANA760803.30 MANA760803.40 MANA760803.46 MANA760805.30 MANA760812.46 MANA762373.100 MANA760822.20 MANA760823.20 MANA760822.30 MANA760823.30 MANA760823.40 MANA760822.46 MANA760823.46 MANA760806.40 MANA760824.20 MANA760812.20 MANA760812.30 MANA760812.40 MANA760813.46 MANA760815.46 MANA760821.20 MANA760821.30 MANA760821.40 MANA760805.20 MANA760805.40 MANA760805.46 MANA760806.20 MANA760806.30 MANA760806.46 MANA760807.20 MANA760807.30 MANA760807.40 MANA760807.46 MANA760808.20 MANA760808.30 MANA760808.40 MANA760808.46 MANA760809.20 MANA760809.30 MANA760809.40 MANA760809.46 MANA760821.46 MANA760822.40 MANA760825.20 MANA761920.20 MANA761920.30 MANA761921.20 MANA761921.30 MANA761922.20 MANA761922.30 MANA762372.100 MANA762373.210 MANA762375.100 MANA762375.210 MANA762390.160 MANA762390.80
HPLC-Säulen, NUCLEODUR® Sphinx RP
Chromatographiesäulen
NUCLEODUR® Sphinx RP ist eine bifunktionelle RP-Phase mit einem ausgewogenen Verhältnis von Propylphenyl- und C18-Liganden zur Verwendung in der HPLC.
  • Hochreines, sphärisches Kieselgel
  • Hydrophobe, polare RP mit Selektivität für aromatische Verbindungen
  • Auf hydrophoben und zusätzlichen π-π-Wechselwirkungen basierender Trennmechanismus
Mit ihrer ausgeprägten Selektivität, die auf einer ausgewogenen bifunktionellen Oberflächenbedeckung basiert, eignet sich Sphinx RP gut für die Trennung von Chinolon-Antibiotika, Sulfonamiden, Xanthinen und substituierten Aromaten. Aufgrund der geringen Blutungseigenschaften ist es für LC-MS geeignet.
EC-Vorsäulen werden für analytische EC-Säulen mit dem Vorsäulenhalter Column Protection System (554-5851) verwendet.
VP-Vorsäulen werden für präparative VarioPrep-Säulen mit folgenden Vorsäulenhaltern verwendet:
8,0×10 mm (Int.Ø×L) Vorsäule für 8,0 und 10,0 mm (Int.Ø) Präparative Säule mit Halterung MANA718251.
16,0×10 mm (Int.Ø×L) Vorsäule für 16,0 und 21,0 mm (Int.Ø) Präparative Säule mit Halterung MANA718256.
32,0×15 mm (Int.Ø×L) Vorsäule für 32,0 und 40,0 mm (Int.Ø) Präparative Säule mit Halterung MANA718253.
50,0×15 mm (Int.Ø×L) Vorsäule für≥ 50,0 mm (Int.Ø) Präparative Säule mit Halterung MANA718255.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge