VarioPrep HPLC-Vorsulen-Kartusche (kurz) VP 15/32 NUCLEODUR C18 ec Lnge: 15 mm, ID: 32 mm Pg. 1 St. - Verwendbar fr VarioPrep H PLC-Sulen mit ID 32 oder 40 mm - Anzuschlieen mit VP-Vorsulenhalter 32 mm (kurz, Art.-Nr. 718253) 1 * 1 ST
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
VarioPrep HPLC-Vorsulen-Kartusche (kurz) VP 15/32 NUCLEODUR C18 ec Lnge: 15 mm, ID: 32 mm Pg. 1 St. - Verwendbar fr VarioPrep H PLC-Sulen mit ID 32 oder 40 mm - Anzuschlieen mit VP-Vorsulenhalter 32 mm (kurz, Art.-Nr. 718253) 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
VarioPrep HPLC-Vorsäulen-Kartusche (kurz) VP 15/32 NUCLEODUR C18 ec Länge: 15 mm, ID: 32 mm Pg. à 1 St. - Verwendbar für VarioPrep H PLC-Säulen mit ID 32 oder 40 mm - Anzuschließen mit VP-Vorsäulenhalter 32 mm (kurz, Art.-Nr. 718253) 1 * 1 ST MANA762311.320 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 762311.320
Lokale Artikelnummer:: MANA762311.320
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder