Testpapier, Cyanid
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
90604
MANA90604EA 56.2 EUR InStock
MANA90604
Testpapier, Cyanid
Umwelt-Prüfkits
Mit diesem Testpapier können Blausäure und Cyanide in wässrigen Lösungen bzw. wässrigen Extrakten nachgewiesen werden. Cyanide und Blausäure entstehen z. B. bei der Herstellung von Obstbränden und sind bereits in geringen Konzentrationen giftig.
  • Farbumschlag: Blassgrün nach blau
Zum Nachweis von Cyaniden in Lösung werden 10 ml Probe mit einem Tropfen konzentrierter Schwefelsäure versetzt. Mit dem Testpapier wird das entstehende Blausäuregas an der Grenzfläche zwischen Lösung und Gasraum empfindlich nachgewiesen.
Nachweisgrenze: 0,2 mg/L Blausäure (HCN)
Lieferumfang: Rolle mit einer Länge von 5 m und einer Breite von 10 mm.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge