Testpapier, qualitativ, Dipyridylpapier für Eisen(II)-Ionen
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
90725
MANA90725EA 45 EUR InStock
MANA90725
Testpapier, qualitativ, Dipyridylpapier für Eisen(II)-Ionen
Umwelt-Prüfkits
Dieses Testpapier dient zum empfindlichen und spezifischen Nachweis von Fe(II)-Ionen. Sogar kleinste Mengen Fe(II) können neben großen Mengen Fe(III) sicher nachgewiesen werden.
  • Farbveränderung: Weiß nach rot
Nachweisgrenze: 2 mg/L Fe²⁺
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..