Teststreifen, qualitativ, Eisen
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
90726
MANA90726EA 33.4 EUR InStock
MANA90726
Teststreifen, qualitativ, Eisen
Umwelt-Prüfkits
Dieses Testpapier dient zum Schnellnachweis von Eisen-Ionen (Fe₂⁺ und Fe⁺). Im Gegensatz zu Dipyridylpapier reagiert es sowohl mit Fe(II)- als auch mit Fe(III)-Ionen. Für den spezifischen Nachweis von Fe(II) verwenden Sie bitte Dipyridylpapier.
  • Farbumschlag: Gelb-weiß nach rot-braun
Nachweisgrenze: 10 mg/L Fe₂⁺ or Fe₃⁺
Verpackung: Packung mit 100 Streifen (20×70 mm).
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..