Teststreifen, qualitativ, Indanthrengelb
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
90751
MANA90751EA 26.2 EUR InStock
MANA90751
Teststreifen, qualitativ, Indanthrengelb
Umwelt-Prüfkits
Mit diesem Testpapier kann Hydrosulfit (Natriumdithionit) einfach nachgewiesen und damit der Endpunkt der Verküpung von Küpenfarbstoffen ermittelt werden. Wegen seines speziellen Verwendungszweckes wird Indanthrengelbpapier in der Praxis vielfach auch Küpen-Prüfpapier genannt.
  • Farbumschlag: Gelb nach blau
Verpackung: Packung mit 200 Streifen (20×70 mm).
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge