Teststreifen, Aktivsauerstoff, QUANTOFIX®
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
91349
MANA91349EA 38.7 EUR InStock
MANA91349
Teststreifen, Aktivsauerstoff, QUANTOFIX®
Umwelt-Prüfkits
QUANTOFIX® Teststäbchen erfüllen alle Anforderungen an einen modernen Schnelltest. Je nach Konzentration des Analyten in der Probe ändert sich die Farbe des Indikatorfeldes. Die Auswertung erfolgt meist visuell durch einen Vergleich der Reaktionsfarbe mit der mehrstufigen Farbskala. Die Teststäbchen sind für die einmalige Verwendung vorgesehen und müssen weder gewartet noch kalibriert werden.
  • Ergebnisse innerhalb von Sekunden: Einfach eintauchen, warten und anhand der mehrstufigen Farbskala ablesen
  • Unmittelbar gebrauchsfertig: Für die Analyse wird kein weiteres Zubehör benötigt
  • Sichere Ergebnisse: Trockenmittel im Stopfen für optimalen Schutz der Streifen vor Feuchtigkeit
Diese Teststreifen ermöglichen die schnelle und einfache Bestimmung von Aktivsauerstoff bzw. Kaliummonopersulfat (KMPS). Das einfache Eintauchen-und-Ablesen-Verfahren liefert innerhalb von 30 Sekunden verlässliche Ergebnisse. Der sogenannte Aktivsauerstoff wird in Schwimmbädern als Alternative zu Chlor häufig zur Desinfektion dem Wasser zugesetzt. Der KMPS-Gehalt kann dann einfach mit den Teststreifen bestimmt werden, um eine sichere Desinfektion zu gewährleisten.
Abstufung: 0 · 4 · 8 · 15 · 25 mg/L KMPS
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge