VISOCOLOR Powder Pillows gesamt Chlor Reagenziensatz zur photometrischen Bestimmung Messbereich: 0,03-6,00 mg/L Cl2 100 Bestimmungen 1 * 100 ST
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
VISOCOLOR Powder Pillows gesamt Chlor Reagenziensatz zur photometrischen Bestimmung Messbereich: 0,03-6,00 mg/L Cl2 100 Bestimmungen 1 * 100 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
VISOCOLOR Powder Pillows gesamt Chlor Reagenziensatz zur photometrischen Bestimmung Messbereich: 0,03-6,00 mg/L Cl2 100 Bestimmungen 1 * 100 ST MANA936221 1 * 100 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 936221
Lokale Artikelnummer:: MANA936221
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder