Chemikalien-Schutzhandschuhe, Alto 415
Lieferant: MAPA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
34415040 34415151 34415046 34415047 34415048 34415049
MAPA34415040EA 410 EUR InStock
MAPA34415040 MAPA34415151 MAPA34415046 MAPA34415047 MAPA34415048 MAPA34415049
Chemikalien-Schutzhandschuhe, Alto 415
Handschuhe
Diese Handschuhe aus Neopren und Naturlatex mit texturierter Oberfläche und einem Baumwollflock-Futter eignen sich für das Farbspritzen, die industrielle Reinigung, Wartung und den Umgang mit Verbundstoffen in der Luftfahrt.
  • Gutes Tastempfinden durch die reduzierte Materialstärke des Handschuhs
  • Tragekomfort und Schweißabsorption durch das Baumwollflock-Futter
  • Gute Griffsicherheit durch das rutschfeste, geprägte Profil
Zertifizierungen: EN 388:2016 (1011X), EN ISO 374-1 Type B (KMT), EN ISO 374-5, EN 421; Kat. III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge