Mikroskop Deckglser, 84x124mm, Borosilikatglas D 263, Strke No. 1.5 (0 ,16-0,19 mm), 100 Stck/Box, MARIENFELD SUPERIOR 1 * 1.000 ST
Lieferant: MARIENFELD
Mikroskop Deckglser, 84x124mm, Borosilikatglas D 263, Strke No. 1.5 (0 ,16-0,19 mm), 100 Stck/Box, MARIENFELD SUPERIOR 1 * 1.000 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Mikroskop Deckgläser, 84x124mm, Borosilikatglas D 263, Stärke No. 1.5 (0 ,16-0,19 mm), 100 Stück/Box, MARIENFELD SUPERIOR 1 * 1.000 ST MARI01029990933 1 * 1.000 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 01029990933
Lokale Artikelnummer:: MARI01029990933
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder