Pyknometer, Gay-Lussac
Lieferant: MARIENFELD
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
2711000
MARI2711000EA 89.8 EUR InStock
MARI2711000
Pyknometer, Gay-Lussac
Pyknometer
Das Pyknometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Dichte von Flüssigkeiten.
  • Aus Borosilikatglas 3.3
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung
  • Hohe Thermoschockbeständigkeit
  • Birnenförmig
  • Mit eingeschliffenem Glasstopfen
  • Die kalibrierten Versionen zeigen die tatsächliche Kapazität ±0,001 ml
  • Die genaue Füllmenge ist dauerhaft ins Glas eingraviert
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge