Thermo Scientific™ Capit-All™ Flex Automatischer Entkappungsautomat
Lieferant: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
4120-FLEX
MATR4120-FLEXEA 77135 EUR InStock
MATR4120-FLEX
Thermo Scientific™ Capit-All™ Flex Automatischer Entkappungsautomat
Crimper, Capper und Decapper
Eine vollwertige, automatisierte Verschluss- und Entkappungslösung für Thermo Scientific™ Matrix™ und Nunc™ 48- und 96-Röhrchengestelle.
  • Flexibilität: Konzipiert für die Verwendung als eigenständige Tischeinheit oder in einem integrierten System
  • Kompatibel mit Matrix- und Nunc-Röhrchen in den Formaten 48 und 96 Röhrchen, kann ohne Adapter zwischen Röhrchenformaten wechseln und unterstützt sowohl aktuelle als auch sich ändernde Anwendungsanforderungen
  • Effizienz: Schließt einen Verschlusszyklus in weniger als 60 Sekunden ab, kann sowohl volle als auch teilweise Röhrchengestelle verarbeiten und bietet Flexibilität für unterschiedliche Arbeitsabläufe
  • Abgewinkelter 7“-Touchscreen mit benutzerfreundlicher Oberfläche ermöglicht einfache Programmauswahl mit nur wenigen Klicks, sogar mit Handschuhen
  • Außergewöhnlicher Probenschutz: Beinhaltet eine Auffangschale, die als Barriere zwischen Kappen und Röhrchen dient, um Kreuzkontamination zu verhindern und die Probenintegrität zu wahren
Der automatische Entkappungsautomat Capit-All Flex bietet die nötige Flexibilität für Genomik, Biobanking, Präzisionsmedizin und andere Speicheranwendungen und trägt gleichzeitig dazu bei, den Platzbedarf Ihres Labors zu verringern und die Effizienz zu steigern.
Bestellinformation: For a selection of compatible tubes, see the Storage tubes, 2D barcoded, Matrix™, Storage tubes, low volume, 2D barcoded, Matrix™, Matrix™ Tri-Coded Tubes, Cryobank vials and Bank-It™ tube system, Nunc™, and Nunc™ Internally-Threaded Universal Tubes and Rack System series.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge