Gestelle und Deckel zur Lagerung von 2D-Barcode-Röhrchen, Matrix™
Lieferant: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
4890 4893 4896 4897 4898 4899 4900 4905 4903 4897-BR 4900-BR 4898-BR
479-2061EA 163 EUR InStock
479-2061 MATR4893 479-2062 MATR4897 MATR4898 479-2063 MATR4900 479-2065 479-2064 MATR4897-BR MATR4900-BR MATR4898-BR
Gestelle und Deckel zur Lagerung von 2D-Barcode-Röhrchen, Matrix™
Gestelle Gestelle für Kryoröhrchen
Kompatibel mit automatisierten Systemen und das Gestell verfügt über einen verriegelbaren Deckel zur Sicherung der Proben.
  • Aus Kunststoff
  • Hervorragendes Lagerregaldesign
  • Racks mit Riegelverschluss
  • Farbe: weiß
Das Design des Riegelgestells ermöglicht den manuellen Zugriff von Mehrkanalpipetten auf 2D-Röhrchen und eliminiert das Kontaminationsrisiko durch ein Deckeldesign, das die Arbeitsfläche nicht berührt. Der Deckel kann für den Zugriff auf 2D-Röhrchen mit automatisierten Flüssigkeitshandhabungssystemen und Anwendungen mit hohem Durchsatz robotergesteuert angehoben werden.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge