Roboter-Spitze, Mit Filter: -, Steril, 0,5 - 30 µl, Matrix™ SerialMate™, Standard, Länge: 48,26 mm, 20 racks, 96 each
Lieferant: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
Roboter-Spitze, Mit Filter: -, Steril, 0,5 - 30 µl, Matrix™ SerialMate™, Standard, Länge: 48,26 mm, 20 racks, 96 each
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
[EN]DARTS (DISPOSABLE AUTOMATION RESEARC 1 * 1.920 ST MATR5572 1 * 1.920 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 5572
Lokale Artikelnummer:: MATR5572
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..