3-Phenyl-1H-pyrazol
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
AC29603.50
MAYBAC29603.50EA 0 EUR InStock
MAYBAC29603.50
3-Phenyl-1H-pyrazol
3-Phenyl-1H-pyrazole
Formel: C₉H₈N₂
MDL Number: MFCD00159654
CAS-Nummer: 2458-26-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge