Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Amino-2-chlorpyridin 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

345450050 345450250 AC34545.1 AC34545.10 345451000
ACRO345450050EA 55.9 EUR InStock
ACRO345450050 ACRO345450250 MAYBAC34545.1 MAYBAC34545.10 ACRO345451000
4-Amino-2-chlorpyridin 97%
4-Amino-2-chlorpyridin


Formel: C₅H₅ClN₂
Siedepunkt: 300 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 92…94 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00060089
CAS-Nummer: 14432-12-3
EINECS: 238-403-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 94 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge