1-(4-Fluorbenzyl)homopiperazin
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
AW00512.0001
MAYBAW00512.0001EA 0 EUR InStock
MAYBAW00512.0001
1-(4-Fluorbenzyl)homopiperazin
1-(4-Fluorbenzyl)homopiperazin
Formel: C₁₂H₁₇FN₂
MW: 208.28 g/mol
MDL Number: MFCD00816588
CAS-Nummer: 76141-89-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge