2-(Phenylthio)nicotinsäure
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
BTB08722DA BTB08722EA
MAYBBTB08722DAEA 0 EUR InStock
MAYBBTB08722DA MAYBBTB08722EA
2-(Phenylthio)nicotinsäure
2-(Phenylthio)nicotinsäure
Formel: C₁₂H₉NO₂S
MW: 231.2704 g/mol
MDL Number: MFCD00052110
CAS-Nummer: 35620-72-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge