4-Butylbenzoylchlorid
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
BTB09878.1 BTB09878.10 BTB09878.50
MAYBBTB09878.1EA 0 EUR InStock
MAYBBTB09878.1 MAYBBTB09878.10 MAYBBTB09878.50
4-Butylbenzoylchlorid
4-Butylbenzoylchlorid
Formel: C₁₁H₁₃ClO
MW: 196.68 g/mol
Siedepunkt: 155
Dichte: 1.05 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000699
CAS-Nummer: 28788-62-7
EINECS: 249-224-2
UN: 3265
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge