2,5-Dibromterephthalsäure
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
BTB11564.250 BTB11564DA
MAYBBTB11564.250EA 0 EUR InStock
MAYBBTB11564.250 MAYBBTB11564DA
2,5-Dibromterephthalsäure
2,5-Dibromterephthalsäure
Formel: C₈H₄Br₂O₄
MDL Number: MFCD00204593
CAS-Nummer: 13731-82-3
EINECS: 237-300-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge