4-Brom-3,5-dimethylisoxazol
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
CC00610DA CC00610.10
MAYBCC00610DAEA 0 EUR InStock
MAYBCC00610DA MAYBCC00610.10
4-Brom-3,5-dimethylisoxazol
4-Bromo-3,5-dimethylisoxazole
Formel: C₅H₆BrNO
MDL Number: MFCD00068187
CAS-Nummer: 10558-25-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge