1-(Phenylsulfonyl)-3-indolboronsäure
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
CC03112CB CC03112DA
MAYBCC03112CBEA 0 EUR InStock
MAYBCC03112CB MAYBCC03112DA
1-(Phenylsulfonyl)-3-indolboronsäure
1-(Phenylsulphonyl)-3-indoleboronic acid
Formel: C₁₄H₁₂BNO₄S
MDL Number: MFCD02681892
CAS-Nummer: 129271-98-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge