3-Thiophencarbaldehyd
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
CC13104.250 CC13104.1
CHMPCC13104.250EA 0 EUR InStock
CHMPCC13104.250 MAYBCC13104.1
3-Thiophencarbaldehyd
3-Thiophencarbaldehyd
Formel: C₅H₄OS
Siedepunkt: 191 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –30 °C
Dichte: 1,28 g/cm³ (24 °C)
MDL Number: MFCD00005466
CAS-Nummer: 498-62-4
EINECS: 207-865-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge