3,5-Dimethyl-4-isoxazolsulfonylchlorid
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
CD10451.0003
MAYBCD10451.0003EA 0 EUR InStock
MAYBCD10451.0003
3,5-Dimethyl-4-isoxazolsulfonylchlorid
3,5-Dimethyl-4-isoxazolsulfonylchlorid
Formel: C₅H₆ClNO₃S
MDL Number: MFCD00052554
CAS-Nummer: 80466-79-1
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge